Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-103.0% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
83555.290EA 140 EUR
83555.290 83555.460
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-103.0% Ph. Eur.
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification (Na) Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (4 %) 9.0 - 9.6
SO4 (Sulphate) ≤ 50 ppm
NH4 (Ammonium) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 25 ppm
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 5 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test