Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
27727.231EA 73.6 EUR
27727.231 27727.297 27727.460
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Poids moléculaire: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 75
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
CO3 (Carbonate) Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 4 %) 9.0 - 9.6
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test