Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté ≥97%, en poudre, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
27705.361EA 368 EUR
27705.361 27705.460
di-Sodium tétraborate décahydraté ≥97%, en poudre, TECHNICAL
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Poids moléculaire: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 75
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %