di-Sodium tétraborate décahydraté ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
Na₂B₄O₇·10H₂O Poids moléculaire: 381.37 g/mol Point d'ébullition: 320 Point de fusion: 75 Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149193 Numéro CAS: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Indice Merck: 13,08662 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 51.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 75 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 381.32 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.213 hPa (20 °C) |
Density | 1.72 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C) |