Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL JP, NF, BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
1.06303.1000 1.06303.9029
1.06303.1000EA 229 EUR
1.06303.1000 1.06303.9029
di-Sodium tétraborate décahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL JP, NF, BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662