di-Sodium tétraborate décahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
Purity: 99+%
CAS No.: 1303-96-4
Molecular Formula: B4Na2O7.10H2O
Formula Weight: 381.37 (201.22anhy)
Odour: Odourless
pH: 9,24
Melting Point: 75°
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00149193
Formule:
Na₂B₄O₇·10H₂O Poids moléculaire: 381.37 g/mol Point d'ébullition: 320 Point de fusion: 75 Densité: 1.73 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149193 Numéro CAS: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Indice Merck: 13,08662 |