Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
205950010 205950050 205950100
ACRO205950010EA 106 EUR
ACRO205950010 ACRO205950050 ACRO205950100
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.5% pour analyses
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Poids moléculaire: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
pH 9 to 9.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm