Imprimer
Acide citrique monohydraté ≥99.9%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
27491-1KG 27491-25KG
27491-1KGEA 146 EUR
27491-1KG 27491-25KG
Acide citrique monohydraté ≥99.9%, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Acide citrique monohydraté
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 173,9 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Indice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
Appearance of the solution complying
Sulfated ash Max. 0.1 %
Water (Karl Fischer) 7.5 - 9.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 150 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Readily carbonisable substances complying
Oxalate (as Oxalic acid) Max. 360 ppm
Residual solvents complying