Imprimer
Acide citrique monohydraté ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide citrique à 1 molécule d'eau
20278.298EA 72.9 EUR
20278.298 20278.367 20278.460
Acide citrique monohydraté ≥98%, TECHNICAL
Acide citrique monohydraté
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Poids moléculaire: 210.14 g/mol
Point de fusion: 135…152 °C
Densité: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 173.9 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Indice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %