Acide citrique monohydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide citrique à 1 molécule d'eau
Formule:
C₆H₈O₇.H₂O Poids moléculaire: 210.14 g/mol Point de fusion: 135…152 °C Densité: 1.552 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 173.9 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149972 Numéro CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Indice Merck: 13,02350 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |