Imprimer

Acide citrique 20% en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

MC313704.1000
PRLSMC313704.1000EA 62.6 EUR
PRLSMC313704.1000
Acide citrique 20% en solution aqueuse
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Point de fusion: 135 à 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR