Acide citrique monohydraté 99-102% ACS
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide citrique à 1 molécule d'eau
Formule:
C₆H₈O₇.H₂O Poids moléculaire: 210.14 g/mol Point de fusion: 135…152 °C Densité: 1.552 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 173.9 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149972 Numéro CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Indice Merck: 13,02350 |
|
Résultats des tests de spécification
Carbonizable Substances | Pass |
Chloride | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤3 ppm |
Lead | ≤2 ppm |
Oxalate test | Pass |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | 99 - 102% |
Residue after ignition | ≤0.02% |
Sulphfur compounds (as SO4) | ≤0.002% |