Plomb (II) acétate trihydraté 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diacétate de plomb trihydraté
Formule:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Poids moléculaire: 379.34 g/mol Point d'ébullition: 280 Point de fusion: 75 Densité: 2.55 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150023 Numéro CAS: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,05415 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.5 - 103.0 % |
pH (20°C; 10 %) | 5.0 - 7.5 |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 + NO2 (as NO3) | Max. 100 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
Conforms to ACS | Passes test |