Plomb (II) acétate trihydraté
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diacétate de plomb trihydraté
Formule:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Poids moléculaire: 379.34 g/mol Point d'ébullition: 280 Point de fusion: 75 Densité: 2.55 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150023 Numéro CAS: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,05415 |