Imprimer
Plomb (II) acétate trihydraté 99.0-103.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de plomb trihydraté
14242.22 14242.36 14242.A3
14242.22EA 45.1 EUR
14242.22 14242.36 14242.A3
Plomb (II) acétate trihydraté 99.0-103.0% ACS
Diacétate de plomb trihydraté
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 6080-56-4 Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O Formula Weight: 379.33 (325.28anhy) Physical Form: Granular Density: 2.55 Melting Point: 75° Solubility: Freely soluble in water, alcohol, and glycerol Beilstein Reference: 3730298 Merck Reference: 14,5397 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00150023
Formule: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Poids moléculaire: 379.34 g/mol
Point d'ébullition: 280
Point de fusion: 75
Densité: 2.55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150023
Numéro CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,5397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM