Plomb (II) acétate trihydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formule:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa) Point de fusion: 75 °C Densité: 2,55 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150023 Numéro CAS: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,5397 |