Imprimer
Argent nitrate solution standard 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
124250010 124250050
ACRO124250010EA 156 EUR
ACRO124250010 ACRO124250050
Argent nitrate solution standard 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Densité: 1,015 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)