Imprimer
Argent nitrate 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30475.297EA 60.6 EUR
30475.297 30475.322
Argent nitrate 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Poids moléculaire: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 210
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed