Imprimer
Argent nitrate 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35377-1L 35377-6X1L
35377-1LEA 107 EUR
35377-1L 35377-6X1L
Argent nitrate 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective