Imprimer
(R)-(+)-Limonène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): D(+)-Limonène, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diène, (R)-(+)-Dipentène, (R)-(+)-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18407.0100 8.18407.0500
8.18407.0100EA 27.1 EUR
8.18407.0100 8.18407.0500
(R)-(+)-Limonène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 175,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062991
Numéro CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,05515
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.02 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4722 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid