Imprimer
(R)-(+)-Limonène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): D(+)-Limonène, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diène, (R)-(+)-Dipentène, (R)-(+)-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène
L04733.AE L04733.AP
L04733.AEEA 30.4 EUR
L04733.AE L04733.AP
(R)-(+)-Limonène 97%
(R)-(+)-Limonène
Stabilized
Purity: 97% CAS No.: 5989-27-5 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Fruit-like Melting Point: -74° Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2204754 Merck Reference: 14,5493 Optical Rotation: +115° (c=10 in ethanol) UN No.: 2052 MDL No.: MFCD00062991
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 177…178 °C
Point de fusion: −74 °C
Densité: 0,841
Point éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062991
Numéro CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,5493