Imprimer

Acide sulfurique 4 mol/l (8 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

MC305260.2500 MC305260.5000 MC305260.1000
PRLSMC305260.2500EA 96.7 EUR
PRLSMC305260.2500 PRLSMC305260.5000 PRLSMC305260.1000
Acide sulfurique 4 mol/l (8 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR