Imprimer
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L15151.18 L15151.30
L15151.18EA 40.1 EUR
L15151.18 L15151.30
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone ≥98%
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Triméthylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone
Purity: 98+% CAS No.: 7787-20-4 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4630 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 2042710 Optical Rotation: -52° (neat) MDL No.: MFCD00151104
Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 192…194 °C
Point de fusion: 3…5 °C
Densité: 0,945
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151104
Numéro CAS: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 2717
ADR: 4.1,III