Imprimer

Acide sulfurique 2 mol/l (4 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

MC305259.0100 MC305259.0500 MC305259.2000 MC305259.5020 MC305259.6010
PRLSMC305259.0100EA 32.6 EUR
PRLSMC305259.0100 PRLSMC305259.0500 PRLSMC305259.2000 PRLSMC305259.5020 PRLSMC305259.6010
Acide sulfurique 2 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR