Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
H₂SO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |