Imprimer
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
30144.294EA 72.2 EUR
30144.294 30144.328 30144.363 30144.408
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Traçable selon NIST Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0.499 - 0.501 mol/l