(R)-(-)-Epichlorhydrine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-époxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-époxypropane
Purity: 98+%
CAS No.: 51594-55-9
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420785
Optical Rotation: -35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077759
Formule:
ClCH₂CH(O)CH₂ Point d'ébullition: 116…117 °C Point de fusion: –48 °C Densité: 1,180 Point éclair: 32 °C (90 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077759 Numéro CAS: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1,II |