Imprimer
Acide sulfurique 0.005 mol/l (0.01 N) aqueous solution
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC311267.2000 MC311267.9010 MC311267.5000
311267.1000EA 0 EUR
311267.1000 PRLSMC311267.2000 PRLSMC311267.9010 PRLSMC311267.5000
Acide sulfurique 0.005 mol/l (0.01 N) aqueous solution
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II