Imprimer
Sodium thiosulfate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite
MC309971.6010 MC309971.9010 MC309971.260
PRLSMC309971.6010EA 0 EUR
PRLSMC309971.6010 PRLSMC309971.9010 PRLSMC309971.260
Sodium thiosulfate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5