Imprimer
Sodium thiosulfate 1 M Na2S2O3 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 73.4 EUR
35244-1L 35244-6X1L
Sodium thiosulfate 1 M Na2S2O3 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,120 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001