Imprimer
Sodium thiosulfate concentrate for dilution to 0.1 N aqueous solution, Acculute™ Standard Volumetric Solution
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite
88628.LQ 88628.LS
88628.LQEA 93.2 EUR
88628.LQ 88628.LS
Sodium thiosulfate concentrate for dilution to 0.1 N aqueous solution, Acculute™ Standard Volumetric Solution
Sodium thiosulfate
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Formule: Na₂S₂O₃
Poids moléculaire: 158.11 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Indice Merck: 12,08844