Sodium thiosulfate 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Na₂S₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |