Imprimer
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC302331.2000 MC302331.5000 MC302331.9020 MC302331.6010
PRLSMC302331.2000EA 91.7 EUR
PRLSMC302331.2000 PRLSMC302331.5000 PRLSMC302331.9020 PRLSMC302331.6010
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5