Sodium thiosulfate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium hyposulfite
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003499
Formule:
Na₂S₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |