Imprimer
Sodium thiosulfate solution standard 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
124270010 124270025 124270250
ACRO124270010EA 58.1 EUR
ACRO124270010 ACRO124270025 ACRO124270250
Sodium thiosulfate solution standard 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.0950 to 0.1050 N (20°C)
Assay ≥90 % (DAC)
Loss on drying ≤10.0 %
Molecular weight 600000 to 800000 Da
Viscosity 50 to 200 mPa.s
Ash ≤1.5 %