Imprimer

Sodium thiosulfate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Sodium hyposulfite

MC240327.1000 MC240327.5000
PRLSMC240327.1000EA 44.6 EUR
PRLSMC240327.1000 PRLSMC240327.5000
Sodium thiosulfate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR