Imprimer
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC309337.0100 MC309337.0500 MC309337.5000
PRLSMC309337.0100EA 32.7 EUR
PRLSMC309337.0100 PRLSMC309337.0500 PRLSMC309337.5000
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5