Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa) Densité: ≤1,11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8, |
Résultats des tests de spécification
Form | liquid |
Amount-of-substance concentration | 3,980-4,020 |
Measurement uncertainty | + / - 0,012 |
Traceability | NIST SRM |
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C. |