Imprimer
Tubes à centrifuger, cylindriques, à fond rond
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
115342 115346 115348 115350 115352 115354 115356
BRND115342EA 253 EUR
BRND115342 BRND115346 BRND115348 BRND115350 BRND115352 BRND115354 BRND115356
Tubes à centrifuger, cylindriques, à fond rond
Tubes Tubes à centrifuger
En PP translucide.
  • Translucides, avec rebord, très bonne résistance chimique
  • Autoclavables à 121 °C (2 bars), conformément à la norme DIN EN 285
  • Tous les bouchons de fixation doivent être commandés séparément