Imprimer
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
98108.290EA 43.4 EUR
98108.290 98108.360 98108.400
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Traçable selon NIST Confirmé
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l