Imprimer
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
MC302336.0500 MC302336.1000 MC302336.5000 MC302336.6010 MC302336.9010 MC302336.9020
PRLSMC302336.0500EA 46.6 EUR
PRLSMC302336.0500 PRLSMC302336.1000 PRLSMC302336.5000 PRLSMC302336.6010 PRLSMC302336.9010 PRLSMC302336.9020
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,08627