Imprimer
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
7097.1000EA 33.86 EUR
7097.1000 7097.9020 7097.9010
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.997 - 1.003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1