Imprimer
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
31951.290EA 32.8 EUR
31951.290 31951.370 31951.404
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: >105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Traçable selon NIST Confirmé
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l