Imprimer
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC305457.0500 MC305457.1000 MC305457.5000 MC305457.6010 MC305457.9010 MC305457.9020 MC305457.5010
PRLSMC305457.0500EA 37.7 EUR
PRLSMC305457.0500 PRLSMC305457.1000 PRLSMC305457.5000 PRLSMC305457.6010 PRLSMC305457.9010 PRLSMC305457.9020 PRLSMC305457.5010
Sodium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III