Imprimer
Lingettes de nettoyage, WYPALL*
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7772 7775 7776
115-1559EA 407 EUR
115-1559 115-1560 115-1561
Lingettes de nettoyage, WYPALL*
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes présaturées
En PP texturé imprégné, les lingettes de nettoyage sans eau WYPALL* sont conçues et formulées pour le nettoyage intensif efficace des outils et des machines. Grâce à leur formule sans d-limonène, elles éliminent les saletés très facilement. La combinaison de la lotion hydratante et de ce tissu spécial laisse les mains propres, avec un niveau d'hygiène optimal.
  • Fournies dans des distributeurs refermables et portables
  • La couche absorbante humidifie et retient la saleté, l'empêchant de rester sur les mains
  • Agent de nettoyage perfectionné : pas besoin de gels, de chiffons, de savon ou d'eau