Imprimer
Counting chambers, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
719805 719820
BRND719805EA 64.9 EUR
BRND719805 BRND719820
Counting chambers, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Lames Cellules de numération
Cette chambre est fréquemment utilisée pour la numération des cellules.
  • Sa grande surface de 16 mm² distingue la réglure de celle des systèmes courants pour la numération des cellules sanguines
  • Elle affiche 16 grands carrés de 1 mm²
  • 16 petits carrés avec des côtés de 0,25 mm et une surface de 0,0625 mm²