Imprimer
Compteurs de cellules, Bürker, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
718920 718905
BRND718920EA 89.9 EUR
BRND718920 BRND718905
Compteurs de cellules, Bürker, BLAUBRAND®
Lames Cellules de numération
Chambres de comptage avec motif Bürker, comprenant deux lamelles de protection pour hématimètre.
  • Chaque grand carré est divisé par des lignes doubles (0,05 mm de distance) en 16 carrés avec des côtés de 0,2 mm
  • Les carrés correspondent en taille à la chambre de numération du Neubauer, mais ne comportent pas d'autres divisions
  • La réglure affiche 9 grands carrés de 1 mm² chacun
Ils sont utilisés pour la numération des thrombocytes et érythrocytes.