Imprimer
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC302334.0500 MC302334.1000 MC302334.5000 MC302334.6010 MC302334.9020 MC302334.230
PRLSMC302334.0500EA 52.3 EUR
PRLSMC302334.0500 PRLSMC302334.1000 PRLSMC302334.5000 PRLSMC302334.6010 PRLSMC302334.9020 PRLSMC302334.230
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III