Imprimer
Sodium hydroxyde 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC309616.1000 MC309616.6010
PRLSMC309616.1000EA 38.8 EUR
PRLSMC309616.1000 PRLSMC309616.6010
Sodium hydroxyde 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III