Acide nitrique 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HNO₃ Poids moléculaire: 63,01 g/mol Densité: 1,035 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |